Få mere at vide
L-AP4, MedChemExpress
Beskrivelse
L-AP4 (L-APB) is a potent and specific agonist for the group III mGluRs, with EC50s of 0.13, 0.29, 1.0, 249 μM for mGlu4, mGlu8, mGlu6 and mGlu7 receptors, respectively.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | L-AP4 |
| Fysisk form | Powder |
| CAS | 23052-81-5 |
| Farve | White |
| Mængde | 5 mg |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C4H10NO5P |
| Til brug med (applikation) | Neuroscience-Neuromodulation |
| Synonym | L-APB |
| Opløselighedsinformation | H2O : 50 mg/mL (273.07 mM; Need ultrasonic) |
| Vis mere |