Få mere at vide
L-Anserine, TRC
Artikelnummer. 30012728
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
10 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30012728 5 g
30010609 10 g
30006699 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30012728 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA6782535G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 584-85-0
Molekylær formel C10 H16 N4 O3
Molekylvægt (g/mol) 240.26
Synonym β-Alanyl-3-methyl-L-histidine, Anserine (8CI), Histidine, N-β-alanyl-3-methyl-, L- (7CI), L-Histidine, N-β-alanyl-3-methyl-, β-Alanyl-3-methyl-L-histidine, 1: PN: WO2009033771 PAGE: 100 claimed protein, L-Anserine, Marine Active
IUPAC navn (2S)-2-(3-aminopropanoylamino)-3-(3-methylimidazol-4-yl)propansyre
SMIL Cn1cncc1C[C@H](NC(=O)CCN)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale L-Anserine
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 5 g
InChI formel InChI=1S/C10H16N4O3/c1-14-6-12-5-7(14)4-8(10(16)17)13-9(15)2-3-11/h5-6,8H,2-4,11H2,1H3,(H,13,15)(H,16,17)/t8-/m0/s1
Formel vægt 240.1222
Procent renhed >95%