Få mere at vide
L-Anserine Nitrate Salt, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | L-Anserine Nitrate Salt |
| CAS | 5937-77-9 |
| Molekylær formel | C10 H16 N4 O3 . H N O3 |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | β-Alanyl-3-methyl-L-histidine Nitrate (1:1), Anserine, mononitrate (8CI), L-Histidine, N-β-alanyl-3-methyl-, mononitrate, L-Histidine, β-alanyl-3-methyl-, mononitrate (9CI), Anserine nitrate |
| InChI formel | InChI=1S/C10H16N4O3.HNO3/c1-14-6-12-5-7(14)4-8(10(16)17)13-9(15)2-3-11;2-1(3)4/h5-6,8H,2-4,11H2,1H3,(H,13,15)(H,16,17);(H,2,3,4)/t8-;/m0./s1 |
| SMIL | Cn1cncc1C[C@H](NC(=O)CCN)C(=O)O.O[N+](=O)[O-] |
| IUPAC navn | (2S)-2-(3-aminopropanoylamino)-3-(3-methylimidazol-4-yl)propanoic acid;nitric acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 303.27 |
| Formel vægt | 303.1179 |