Få mere at vide
L-(+)-Ampicillin, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (2S,5R,6R)-6-[((2S)-2-Amino-2-phenylacetyl)amino]-3,3-dimethyl-7-oxo-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylic Acid (L-Ampicillin) |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C16H19N3O4S/c1-16(2)11(15(22)23)19-13(21)10(14(19)24-16)18-12(20)9(17)8-6-4-3-5-7-8/h3-7,9-11,14H,17H2,1-2H3,(H,18,20)(H,22,23)/t9-,10+,11-,14+/m0/s1 |
| Formel vægt | 349.1096 |