missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
L-Aminobutyric Acid-d3, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | L-Aminobutyric Acid-d3 |
| CAS | 929202-07-3 |
| Molekylær formel | C4 2H3 H6 N O2 |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | Butanoic-4,4,4-d3 acid, 2-amino-, (2S)-, (2S)-2-Aminobutanoic-4,4,4-d3 acid, L-2-Aminobutyric acid-d3, L-Butyrine-d3, L-Ethylglycine-d3, L-Homoalanine-d3, L-α-Aminobutyric acid-d3, (S)-2-Aminobutanoic acid-d3, (S)-2-Aminobutanoic-4,4,4-D3 acid |
| InChI formel | InChI=1S/C4H9NO2/c1-2-3(5)4(6)7/h3H,2,5H2,1H3,(H,6,7)/t3-/m0/s1/i1D3 |
| SMIL | [2H]C([2H])([2H])C[C@H](N)C(=O)O |
| IUPAC navn | (2S)-2-amino-4,4,4-trideuteriobutanoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 106.14 |
| Formel vægt | 106.0822 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?