missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

L-Aminobutyric Acid-d3, TRC

Artikelnummer. 30311450
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30311450 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30311450 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA6029325MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale L-Aminobutyric Acid-d3
CAS 929202-07-3
Molekylær formel C4 2H3 H6 N O2
Mængde 5 mg
Synonym Butanoic-4,4,4-d3 acid, 2-amino-, (2S)-, (2S)-2-Aminobutanoic-4,4,4-d3 acid, L-2-Aminobutyric acid-d3, L-Butyrine-d3, L-Ethylglycine-d3, L-Homoalanine-d3, L-α-Aminobutyric acid-d3, (S)-2-Aminobutanoic acid-d3, (S)-2-Aminobutanoic-4,4,4-D3 acid
InChI formel InChI=1S/C4H9NO2/c1-2-3(5)4(6)7/h3H,2,5H2,1H3,(H,6,7)/t3-/m0/s1/i1D3
SMIL [2H]C([2H])([2H])C[C@H](N)C(=O)O
IUPAC navn (2S)-2-amino-4,4,4-trideuteriobutanoic acid
Molekylvægt (g/mol) 106.14
Formel vægt 106.0822
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.