Beskrivelse
Assay L-aminosyre analyse på 30 m i biofluider, celle-/vævsekstrakter, cellekulturmedier med L-aminosyre assay kit AB65347. Følsomhed ≤ 40 μM. Citeret i 26 publikationer. Brug med mikropladelæser.
Produktet er underlagt følgende: Abcam Begrænsningserklæring
Tekniske data
Tekniske data
| Mængde | 100 prøver |
| Regulatorisk status | RUO |