Få mere at vide
L-alpha-Phenyl-d5-glycine, CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | L-(+)-2-Phenylglycine-d5 |
| CAS | 1246820-68-7 |
| Molekylær formel | C8 D5 H4 N O2 |
| Mængde | 0.01 g |
| Synonym | (2 S)-2-Amino-2-(2,3,4,5,6-pentadeuteriophenyl)acetic acid, (2 S)-2-Amino-2-(phenyl-d5)acetic acid, L-Phenylglycine-d5, (αS)-α-Aminobenzene-d5-acetic acid, L-Phenylglycine-D5 (phenyl-D5) |
| InChI formel | InChI=1 S/C8H9NO2/c9-7(8(10)11)6-4-2-1-3-5-6/h1-5,7 H,9H2,(H,10,11)/t7-/m0/s1/i1D,2 D,3 D,4 D,5 D |
| SMIL | [2 H]c1c([2 H])c([2 H])c([C@H](N)C(=O)O)c([2 H])c1[2 H] |
| IUPAC navn | (2 S)-2-amino-2-(2,3,4,5,6-pentadeuteriophenyl)acetic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 156.193 |
| Formel vægt | 156.095 g/mol |
| Vis mere |