Få mere at vide
L-Alpha-Methyl DOPA Methyl Ester Hydrochloride, TRC
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | Methyl (2S)-2-Amino-3-(3,4-dihydroxyphenyl)-2-methylpropanoate Hydrochloride |
| Mængde | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C11H15NO4.ClH/c1-11(12,10(15)16-2)6-7-3-4-8(13)9(14)5-7;/h3-5,13-14H,6,12H2,1-2H3;1H/t11-;/m0./s1 |
| Formel vægt | 261.0768 |