Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals L-alfa-lecithin, granulært, fra sojaolie
Artikelnummer. 10494501 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
250 g
1 kg
Emballage:
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
1kg
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10494501 1 kg Plastflaske 1kg
10299500 250 g Plastflaske 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 10494501 Supplier Thermo Scientific Chemicals Supplier No. 413100010
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 03-12-2026
Add to basket
Edge
L-alfa-lecithin, >-97% (fosfolipider) min. (som acetone uopløselig), C42H80NO8P, CAS Number-8002-43-5 | CAS: 8002-43-5 | C42H80NO8P | 750 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 8002-43-5
Molekylær formel C42H80NO8P
Molekylvægt (g/mol) 750
MDL nummer MFCD00082428
InChI nøgle JLPULHDHAOZNQI-JLOPVYAASA-N
Synonym 3-sn-phosphatidylcholine, 1-hexadecanoyl-2-9e,12e-octadecadienoyl-sn-glycero-3-phosphocholine, 1,2-diacyl-sn-glycero-3-phosphocholine, 3,5,8-trioxa-4-phosphahexacosa-17,20-dien-1-aminium, 4-hydroxy-n,n,n-trimethyl-9-oxo-7-1-oxohexadecyl oxy methyl-, inner salt, 4-oxide, r, l-, a-lecithin, 2-linoleoyl-1-palmitoyl-sn-glycero-3-phosphocholine, a-phosphatidylcholine solution, l-alpha-phosphatidylcholine solution, 2-linoleoyl-1-palmitoyl-sn-glyc-ero-3-phosphocholine
PubChem CID 16213884
ChEBI CHEBI:86658
IUPAC navn [(2R)-3-hexadecanoyloxy-2-[(9E,12E)-octadeca-9,12-dienoyl]oxypropyl]-2-(trimethylazaniumyl)ethylphosphat
SMIL CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OCC(COP(=O)([O-])OCC[N+](C)(C)C)OC(=O)CCCCCCCC=CCC=CCCCCC
Specifications
Kemisk navn eller materiale L-α-Lecithin
Navn note Kilde: Soybean
Surhed 35 mg KOH/g maks.
Farve Tan eller gul
Infrarødt spektrum Autentisk
Emballage Plastflaske
Mængde 1 kg
Merck Index 15, 5483
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: ubetydelig
Formel vægt 750
Procent renhed ≥97% (fosfolipider) min. (som acetone uopløselig)
Uopløseligt stof 0,02% maks. (i hexan)
Fysisk form Granulat