Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals L-alfa-lecithin, granulært, fra sojaolie
Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkterBeskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Especificaciones
Especificaciones
| Kemisk navn eller materiale | L-α-Lecithin |
| Navn note | Kilde: Soybean |
| Surhed | 35 mg KOH/g maks. |
| Farve | Tan eller gul |
| Infrarødt spektrum | Autentisk |
| Emballage | Plastflaske |
| Mængde | 250 g |
| Merck Index | 15, 5483 |
| Opløselighedsinformation | Opløselighed i vand: ubetydelig |
| Formel vægt | 750 |
| Mostrar más |
RUO– Kun brug til forskning
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.