Få mere at vide
L-alpha-Hydroxyisocaproic acid, 98%
Artikelnummer. 10581261 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
10581261 1 g 1g
10225194 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10581261 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 204810010
Request Bulk or Custom Format
CAS: 13748-90-8 | C6H12O3 | 132.16 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 13748-90-8
Molekylær formel C6H12O3
Molekylvægt (g/mol) 132.16
InChI nøgle LVRFTAZAXQPQHI-YFKPBYRVSA-N
Synonym l-leucic acid, s-2-hydroxy-4-methylpentanoic acid, 2s-2-hydroxy-4-methylpentanoic acid, l-2-hydroxy-4-methylvaleric acid, s-leucic acid, s-2-hydroxy-4-methylvaleric acid, l-2-hydroxyisocaproic acid, l-alpha-hydroxyisocaproic acid, s---2-hydroxyisocaproic acid, pentanoic acid, 2-hydroxy-4-methyl-, 2s
PubChem CID 83697
ChEBI CHEBI:44510
IUPAC navn (2S)-2-hydroxy-4-methylpentansyre
SMIL CC(C)CC(C(=O)O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale L-α-Hydroxyisocaproic acid
Smeltepunkt 78°C to 80°C
Analyseprocentområde 98%
Emballage Glasflaske
Lineær formel (CH3)2CHCH2CH(OH)COOH
Mængde 1 g
Beilstein 03,336
Formel vægt 132.16
Procent renhed 98%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • L-alpha-Hydroxyisocaproic acid
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.