Få mere at vide
L-alfa-Dipalmitoyl fosfatidylcholin, 98%
Artikelnummer. 10626974 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 mg
500 mg
2.5 g
Pakningsstørrelse:
100mg
2.5g
500mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10626974 100 mg 100mg
10134670 500 mg 500mg
10512174 2.5 g 2.5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10626974 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 240571000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    895.00 DKK
    745.65 DKK / 100mg
    Spare 149.35 DKK
    16% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Denne vare kan ikke returneres. View return policy
CAS: 63-89-8 | C40H80NO8P | 734,053 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 63-89-8
Molekylær formel C40H80NO8P
Molekylvægt (g/mol) 734.053
MDL nummer MFCD00036903
InChI nøgle KILNVBDSWZSGLL-KXQOOQHDSA-N
Synonym colfosceril palmitate, dppc, 1,2-dipalmitoyl-sn-glycero-3-phosphocholine, 1,2-dipalmitoyl-l-lecithin, dipalmitoylphosphatidylcholine, 1,2-dihexadecanoyl-sn-glycero-3-phosphocholine, colfoscerili palmitas, palmitate de colfosceril, palmitato de colfoscerilo, unii-319x2nfw0a
PubChem CID 452110
ChEBI CHEBI:72999
IUPAC navn [(2R)-2,3-di(hexadecanoyloxy)propyl] 2-(trimethylazaniumyl)ethylphosphat
SMIL CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OCC(COP(=O)([O-])OCC[N+](C)(C)C)OC(=O)CCCCCCCCCCCCCCC
Specifications
Kemisk navn eller materiale L-α-Dipalmitoyl phosphatidylcholine
Navn note 98%
Farve Hvid
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 98%
Emballage Glasflaske
Mængde 100 mg
Specifik rotationstilstand +7,00 (20,00 °C c=2,CHCl3)
Specifik rotation +6,0° til +8,0° (20 °C, 589 nm) (c=2, CHCl3)
Formel vægt 734.08
Procent renhed ≥97,5% (Fedtsyrerenhed)
Fysisk form Pulver