missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
L-(-)-Alpha-Bromocamphor-8-sulfonic Acid Ammonium Salt, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | L-(-)-a-Bromocamphor-8-sulfonic Acid Ammonium Salt |
| CAS | 55870-50-3 |
| Molekylær formel | C10 H15 Br O4 S . H3 N |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C10H15BrO4S.H3N/c1-9-4-3-6(7(11)8(9)12)10(9,2)5-16(13,14)15;/h6-7H,3-5H2,1-2H3,(H,13,14,15);1H3/t6-,7+,9+,10-;/m0./s1 |
| SMIL | N.C[C@]1(CS(=O)(=O)O)[C@H]2CC[C@]1(C)C(=O)[C@@H]2Br |
| IUPAC navn | azane;[(1R,2R,4S,7S)-2-bromo-4,7-dimethyl-3-oxo-7-bicyclo[2.2.1]heptanyl]methanesulfonic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 328.22 |
| Formel vægt | 327.014 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?