Få mere at vide
L-alpha-Aminoxy-beta-phenylpropionic Acid Hydrobromide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | L-alpha-Aminoxy-beta-phenylpropionic Acid, Hydrobromide |
| Mængde | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C9H11NO3.BrH/c10-13-8(9(11)12)6-7-4-2-1-3-5-7;/h1-5,8H,6,10H2,(H,11,12);1H/t8-;/m0./s1 |
| Formel vægt | 261.0001 |