missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
L-alpha-Aminosuberic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | L-alpha-Aminosuberic Acid |
| CAS | 4254-88-0 |
| Molekylær formel | C8 H15 N O4 |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | (S)-2-Aminooctanedioic Acid, L-2-Amino-octanedioic Acid (2S)-2-Aminooctanedioic Acid, L-2-Aminosuberic Acid, L-α-Aminosuberic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C8H15NO4/c9-6(8(12)13)4-2-1-3-5-7(10)11/h6H,1-5,9H2,(H,10,11)(H,12,13)/t6-/m0/s1 |
| SMIL | N[C@@H](CCCCCC(=O)O)C(=O)O |
| IUPAC navn | (2S)-2-aminooctanedioic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 189.209 |
| Formel vægt | 189.1 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?