Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | L-alpha-Amino-N-Butyric acid |
| Smeltepunkt | >300°C |
| Emballage | Plastic bottle |
| Lineær formel | CH3CH2CH(NH2)COOH |
| Mængde | 5 g |
| Beilstein | 1720935 |
| Formel vægt | 103.12 |
| Procent renhed | ≥98% |
| Fysisk form | Crystalline Powder |