Få mere at vide
L-Alpha-Acetoxypropionyl Chloride, TRC
Artikelnummer. 30314667
Skift visning
Mængde:
1 g
Artikelnummer. Mængde
30314667 1 g
1 options
Artikelnummer. 30314667 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA1677431G
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale L-alpha-Acetoxypropionyl Chloride
CAS 36394-75-9
Molekylær formel C5H7ClO3
Mængde 1 g
Synonym (2S)-2-(Acetyloxy)propanoyl Chloride, (1S)-2-Chloro-1-methyl-2-oxoethyl Acetate, (2S)-1-Chloro-1-oxopropan-2-yl Acetate, (2S)-2-Acetoxypropionyl Chloride, (S)-(-)-2-Acetoxypropionyl Chloride, (S)-1-Chloro-1-oxopropan-2-yl Acetate, (S)-2-(Acetyloxy)propanoyl Chloride, (S)-2-Acetoxypropanoyl Chloride, (S)-2-Acetoxypropionoyl Chloride, (S)-2-Acetoxypropionyl Chloride, (S)-2-Acetyloxypropionyl Chloride, 2-(S)-Acetoxypropanoyl Chloride, Acetic Acid (1S)-1-(Chlorocarbonyl)ethyl Ester, Acetic Acid (1S)-2-Chloro-1-methyl-2-oxoethyl Ester, Acetic Acid (2S)-1-Chloro-1-oxopropan-2-yl Ester
InChI formel InChI=1S/C5H7ClO3/c1-3(5(6)8)9-4(2)7/h3H,1-2H3/t3-/m0/s1
SMIL C[C@H](OC(=O)C)C(=O)Cl
IUPAC navn [(2S)-1-chloro-1-oxopropan-2-yl] acetate
Molekylvægt (g/mol) 150.56
Formel vægt 150.0084