Få mere at vide
L-Allylglycine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | L-Allylglycine |
| CAS | 16338-48-0 |
| Molekylær formel | C5H9NO2 |
| Mængde | 5 g |
| Synonym | (-)-Allylglycine, (2S)-2-Amino-4-pentenoic Acid, (S)-2-Amino-4-pentenoic Acid, (S)-Allylglycine, (S)-alpha-Allylglycine, Allylglycine, L-2-Amino-4-pentenoic acid |
| InChI formel | InChI=1S/C5H9NO2/c1-2-3-4(6)5(7)8/h2,4H,1,3,6H2,(H,7,8)/t4-/m0/s1 |
| SMIL | N[C@@H](CC=C)C(=O)O |
| IUPAC navn | (2S)-2-aminopent-4-enoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 115.13 |
| Formel vægt | 115.0633 |