Få mere at vide
L-Allooctopine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | L-Allooctopine |
| CAS | 63358-47-4 |
| Molekylær formel | C9H18N4O4 |
| Mængde | 2.5 g |
| Synonym | L-(+)-Allooctopine, N2-[(1S)-1-Carboxyethyl]-L-arginine, N2-(1-Carboxyethyl)-L-arginine |
| SMIL | NC(=N)NCCC[C@H](NCCC(=O)O)C(=O)O |
| Molekylvægt (g/mol) | 246.46 |
| Formel vægt | 246.1328 |