Få mere at vide
L-Alloisoleucine, MedChemExpress
Artikelnummer. 16453826
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
16453826 25 mg
1 options
Artikelnummer. 16453826 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HYI1060
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 24-11-2026
MedChemExpress L-Alloisoleucine is a branched chain amino acid and is a stereo-isomer of L-isoleucine. L-Alloisoleucine is a common constituent of human plasma (albeit at low levels).
L-Alloisoleucine is a branched chain amino acid and is a stereo-isomer of L-isoleucine. L-Alloisoleucine is a common constituent of human plasma (albeit at low levels).
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale L-Alloisoleucine
CAS 1509-34-8
Farve White to Off-White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C6H13NO2
Synonym (3R)-LS-Isoleucine L-Allo-isoleucine
Opløselighedsinformation H2O : 10 mg/mL (76.24 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : < 1 mg/mL (ultrasonic) (insoluble or slightly soluble)
SMIL CC[C@@H](C)[C@H](N)C(O)=O
Molekylvægt (g/mol) 131.17
Mængde 25 mg
Formel vægt 131.17
Procent renhed 97.0%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Metabolism-protein/nucleotide metabolism