Få mere at vide
L-allo-Threonin, TRC
Artikelnummer. 30309723
Skift visning
Mængde:
1 g
Artikelnummer. Mængde
30309723 1 g
1 options
Artikelnummer. 30309723 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA5485351G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 26-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale L-allo-Threonine
CAS 28954-12-3
Molekylær formel C4 H9 N O3
Mængde 1 g
Synonym L-Allothreonine, Allothreonine, L- (8CI), (2S,3S)-2-Amino-3-hydroxybutanoic acid, (S)-Allothreonine, (S)-allo-Threonine, Butanoic acid, 2-amino-3-hydroxy-, [S-(R*,R*)]-, L-allo-Threonine, NSC 206283, [S-(R*,R*)]-2-Amino-3-hydroxybutanoic acid, allo-L-Threonine
InChI formel InChI=1S/C4H9NO3/c1-2(6)3(5)4(7)8/h2-3,6H,5H2,1H3,(H,7,8)/t2-,3-/m0/s1
SMIL C[C@H](O)[C@H](N)C(=O)O
IUPAC navn (2S,3S)-2-amino-3-hydroxybutansyre
Molekylvægt (g/mol) 119.12
Formel vægt 119.0582