Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals L(+)-allo-threonin, 99 %
Artikelnummer. 10041701 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 mg
250 mg
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100mg
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10041701 100 mg Glasflaske 100mg
10387561 250 mg Glasflaske 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10041701 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 198541000
Request Bulk or Custom Format
CAS: 28954-12-3 | C4H9NO3 | 119.12 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 28954-12-3
Molekylær formel C4H9NO3
Molekylvægt (g/mol) 119.12
MDL nummer MFCD00064268
InChI nøgle AYFVYJQAPQTCCC-HRFVKAFMSA-N
Synonym l-allo-threonine, l-allothreonine, 2s,3s-2-amino-3-hydroxybutanoic acid, l +-allo-threonine, allo-l-threonine, h-allo-thr-oh, allothreonine, allo-threonine, unii-hcq253ckvk, dl-allo-threonine
PubChem CID 99289
ChEBI CHEBI:28718
IUPAC navn (2S,3S)-2-amino-3-hydroxybutansyre
SMIL C[C@H](O)[C@H](N)C(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale L(+)-allo-Threonine
Navn note 99%
Farve Hvid
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 99%
Emballage Glasflaske
Lineær formel CH3CH(OH)CH(NH2)CO2H
Beilstein 04, III, 1629
Specifik rotation +8° to +10° (20°C, 589nm) (c=2, water)
Specifik rotationstilstand + 9.00 (20.00°C c=2,H2O)
Mængde 100 mg
Formel vægt 119.12
Procent renhed ≥98.5%
Fysisk form Krystallinsk pulver