Få mere at vide
L-Allo-isoleucin, TRC
Artikelnummer. 30323429
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
30323429 25 mg
1 options
Artikelnummer. 30323429 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA54820025MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 26-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale L-Allo-isoleucine
CAS 1509-34-8
Molekylær formel C6 H13 N O2
Mængde 25 mg
Synonym L-Alloisoleucine, Alloisoleucine (6CI), Alloisoleucine, L- (8CI), (2S,3R)-2-Amino-3-methylpentanoic acid, (3R)-LS-Isoleucine, Allo-L-Isoleucine, L(+)-Alloisoleucine, L-Isoleucine, allo-, L-Isoleucine, threo-, L-Norvaline, 3-methyl-, threo-, L-allo-Isoleucine, NSC 206282, Pentanoic acid, 2-amino-3-methyl-, [S-(R*,S*)]-, [S-(R*,S*)]-2-Amino-3-methylpentanoic acid, allo-Isoleucine
InChI formel InChI=1S/C6H13NO2/c1-3-4(2)5(7)6(8)9/h4-5H,3,7H2,1-2H3,(H,8,9)/t4-,5+/m1/s1
SMIL CC[C@@H](C)[C@H](N)C(=O)O
IUPAC navn (2S,3R)-2-amino-3-methylpentansyre
Molekylvægt (g/mol) 131.17
Formel vægt 131.0946