Få mere at vide
L-allo-Isoleucine, 99%, 99% ee
Artikelnummer. 10081024 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
100mg
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
10081024 100 mg 100mg
10113294 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10081024 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 399491000
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1509-34-8 | C6H13NO2 | 131.18 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1509-34-8
Molekylær formel C6H13NO2
Molekylvægt (g/mol) 131.18
MDL nummer MFCD00066446
InChI nøgle AGPKZVBTJJNPAG-BJNJOQLTNA-N
Synonym l-allo-isoleucine, l-alloisoleucine, alloisoleucine, 2s,3r-2-amino-3-methylpentanoic acid, allo-isoleucine, allo-l-isoleucine, h-allo-ile-oh, 3r-ls-isoleucine, isoleucine, allo, isoleucine, threo
PubChem CID 99288
ChEBI CHEBI:43433
IUPAC navn (2S,3R)-2-amino-3-methylpentansyre
SMIL CC[C@@H](C)[C@H](N)C(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale L-allo-Isoleucine
Navn note 99%
Analyseprocentområde 99%
Lineær formel CH3CH2CH(CH3)CH(NH2)COOH
Mængde 100 mg
Formel vægt 131.17