missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
L-Alanyl-L-leucine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | L-Alanyl-L-leucine |
| CAS | 3303-34-2 |
| Molekylær formel | C9 H18 N2 O3 |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | Alanylleucine, H-Ala-Leu-OH, NSC 89609 |
| InChI formel | InChI=1S/C9H18N2O3/c1-5(2)4-7(9(13)14)11-8(12)6(3)10/h5-7H,4,10H2,1-3H3,(H,11,12)(H,13,14)/t6-,7-/m0/s1 |
| SMIL | CC(C)C[C@H](NC(=O)[C@H](C)N)C(=O)O |
| IUPAC navn | (2S)-2-[[(2S)-2-aminopropanoyl]amino]-4-methylpentanoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 202.251 |
| Formel vægt | 202.132 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?