Få mere at vide
L-Alanyl-L-leucine, TRC
Artikelnummer. 30322454
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
30322454 100 mg
1 options
Artikelnummer. 30322454 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA576310100MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale L-Alanyl-L-leucine
CAS 3303-34-2
Molekylær formel C9 H18 N2 O3
Mængde 100 mg
Synonym Alanylleucine, H-Ala-Leu-OH, NSC 89609
InChI formel InChI=1S/C9H18N2O3/c1-5(2)4-7(9(13)14)11-8(12)6(3)10/h5-7H,4,10H2,1-3H3,(H,11,12)(H,13,14)/t6-,7-/m0/s1
SMIL CC(C)C[C@H](NC(=O)[C@H](C)N)C(=O)O
IUPAC navn (2S)-2-[[(2S)-2-aminopropanoyl]amino]-4-methylpentanoic acid
Molekylvægt (g/mol) 202.251
Formel vægt 202.132
Produkttitel
Vælg et problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.