Få mere at vide
L-Alanyl-L-glutamine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | L-Alanyl-L-Glutamine |
| Analyt- eller komponentnavne | L-Alanyl-L-Glutamine |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| InChI formel | InChI=1S/C8H15N3O4/c1-4(9)7(13)11-5(8(14)15)2-3-6(10)12/h4-5H,2-3,9H2,1H3,(H2,10,12)(H,11,13)(H,14,15)/t4-,5-/m0/s1 |
| Løsningstype | Neat |
| Industry Type | Pharmaceutical |
| Mængde | 25 g |
| Formel vægt | 217.1063 |