Få mere at vide
L-Alanyl-L-glutamin, 99%
Artikelnummer. 15418589
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15418589 5 g 5g
15428589 25 g 25g
15438589 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15418589 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. J66996.06
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    520.20 DKK
    419.65 DKK / 5g
    Spare 100.55 DKK
    19% Slukket
 Begrænset vare
På lager
L-Alanyl-L-glutamin, CAS # 39537-23-0, er et syntetiseret dipeptid, som kan fordøjes for at danne stabil L-glutamin in vitro. | CAS: 39537-23-0 | C8H15N3O4 | 217,23 g/mol
En erstatning for glutamin i pattedyrcellekulturmedier; stabil til varme-sterilisering.L-Alanyl-L-glutamin bruges som en komponent i lægemidler, kosmetik og fødevarer. Det er et stabilt Gln-dipeptid, som beskytter mus mod udtømning af jejunal krypten i forbindelse med kostprotein- og fedtmangel. Det giver ernæringsmæssige krav, forbedrer tarmsundheden og forbedrer immunsystemet. Det er også involveret i forskellige kliniske undersøgelser såsom kræftbehandling, stråling og kemoterapi. Det finder anvendelse i bioteknologi som en komponent til pattedyrcellekulturmedium. Det forbedrer bugspytkirtlens beta-celle funktion, vedligeholder mitokondriel metabolisme og stimulus-sekretionskobling, der er afgørende for insulinfrigivelse.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Generel beskrivelse
•L-Alanyl-L-glutamin er et syntetisk dipeptid, der nedbrydes til L-glutamin
Anvendelse
•L-Alanyl-L-glutamin kan bruges som erstatning for glutamin i pattedyrcellekulturmedier og er stabil over for varmesterilisering
• Det er et stabilt Gln-dipeptid, som beskytter mus mod udtømning af jejunal krypten i forbindelse med kostprotein- og fedtmangel
• Det forbedrer beta-cellefunktionen i bugspytkirtlen, opretholder mitokondriel metabolisme og stimulus-sekretionskobling, der er afgørende for insulinfrigivelse
• Når dette dipeptid tilsættes til kulturer af antistof-producerende CHO celler in vitro, det reducerer apoptose og fremmer antistofproduktion
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 39537-23-0
Molekylær formel C8H15N3O4
Molekylvægt (g/mol) 217.23
MDL nummer MFCD00133046
InChI nøgle HJCMDXDYPOUFDY-WHFBIAKZSA-N
Synonym l-alanyl-l-glutamine, ala-gln, alanyl-glutamine, alanyl glutamine, alanylglutamine, l-glutamine, l-alanyl, dipeptamin, h-ala-gln-oh, n 2-l-alanyl-l-glutamine, glutamax
PubChem CID 123935
ChEBI CHEBI:73788
SMIL C[C@H](N)C(=O)N[C@@H](CCC(N)=O)C(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale L-Alanyl-L-glutamine
Smeltepunkt 222 °C
Kogepunkt 615 °C
Farve Hvid
Opløselighedsinformation Opløseligt i vand.
IUPAC navn (2S)-2-[(2S)-2-aminopropanamido]-4-carbamoylbutansyre
Mængde 5 g
Flammepunkt >110 °C (230 °F)
Formel vægt 217.22
Procent renhed 99%
Fysisk form Pulver
Vis mere Vis mindre
RUO– Kun brug til forskning
Produkttitel
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.