Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals L-Alanyl-L-glutamin, 97 %
Artikelnummer. 15264874 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
15264874 5 g Glasflaske 5g
15244874 1 g Glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15264874 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 451610050
 Begrænset vare
På lager
CAS: 39537-23-0 | C8H15N3O4 | 217,23 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 39537-23-0
Molekylær formel C8H15N3O4
Molekylvægt (g/mol) 217.23
MDL nummer MFCD00133046
InChI nøgle HJCMDXDYPOUFDY-WHFBIAKZSA-N
Synonym l-alanyl-l-glutamine, ala-gln, alanyl-glutamine, alanyl glutamine, alanylglutamine, l-glutamine, l-alanyl, dipeptamin, h-ala-gln-oh, n 2-l-alanyl-l-glutamine, glutamax
PubChem CID 123935
ChEBI CHEBI:73788
IUPAC navn (2S)-5-amino-2-[[(2S)-2-aminopropanoyl]amino]-5-oxopentansyre
SMIL C[C@H](N)C(=O)N[C@@H](CCC(N)=O)C(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale L-Alanyl-L-glutamine
Smeltepunkt 213,0 °C til 220,0 °C
Antændelsesrest 0,1% maks
Analyseprocentområde 97%
Emballage Glasflaske
Mængde 5 g
Formel vægt 217.22
Procent renhed 97%