Få mere at vide
L-Alanyl-L-Alanyl-L-Alanyl-L-Alanine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Format | Neat |
| Molekylær formel | C12H22N4O5 |
| MDL nummer | MFCD00066035 |
| Molekylvægt (g/mol) | 302.33 |
| InChI nøgle | ZHRZLXZJVUFLNY-XAMCCFCMSA-N |
| SMIL | C[C@H](N)C(=O)N[C@@H](C)C(=O)N[C@@H](C)C(=O)N[C@@H](C)C(O)=O |
| IUPAC navn | (2S)-2-[(2S)-2-[(2S)-2-[(2S)-2-aminopropanamido]propanamido]propanamido]propanoic acid |
| Mængde | 50 mg |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |