missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
L-Alanosine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | L-Alanosine |
| CAS | 5854-93-3 |
| Molekylær formel | C3 H7 N3 O4 |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C3H7N3O4/c4-2(3(7)8)1-6(10)5-9/h2,10H,1,4H2,(H,7,8)/t2-/m0/s1 |
| SMIL | N[C@@H](CN(O)N=O)C(=O)O |
| IUPAC navn | (2S)-2-amino-3-[hydroxy(nitroso)amino]propanoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 149.11 |
| Formel vægt | 149.0437 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?