Få mere at vide
L-Alanine (White Crystals or Crystalline Powder), Fisher BioReagents
Artikelnummer. 10668393
Skift visning
Mængde:
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10668393 100 g 100g
1 options
Artikelnummer. 10668393 Leverandør Fisher BioReagents Leverandørnr. BP369100
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
This amino acid is suitable for use in tissue culture systems requiring additives.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale L-Alanine
Smeltepunkt 314°C
Ammonium 0.02% max.
CAS 56-41-7
Arsen (As) 1ppm max.
pH 5.5 to 7.0
Farve White
Tungmetaller (som Pb) 10ppm max.
Antændelsesrest 0.1% max.
Identifikation Pass Test
Analyseprocentområde 98.5 to 101.0 %
Tab ved tørring 0.2% max.
Andre aminosyrer Chromatographically not detectable
Molekylær formel C3H7NO2
Emballage Glass Bottle
MDL nummer MFCD00064410
Specifik rotation 14.3 to 15.2° (+ or -)
Merck Index 15, 197
Opløsningstilstand (%T) 98% min.
Synonym l-alanine, alanine, l-alpha-alanine, s-alanine, s-2-aminopropanoic acid, l-2-aminopropionic acid, 2s-2-aminopropanoic acid, h-ala-oh, l-+-alanine, l-2-aminopropanoic acid
Alpha vektor Alanine
InChI nøgle QNAYBMKLOCPYGJ-REOHCLBHSA-N
SMIL C[C@H](N)C(O)=O
IUPAC navn (2S)-2-aminopropanoic acid
Molekylvægt (g/mol) 89.09
Mængde 100 g
PubChem CID 5950
ChEBI CHEBI:16977
Formel vægt 89.09
Procent renhed 98.5 to 101.0%
Fysisk form Solid