Få mere at vide
L-Alanine, TRC
Artikelnummer. 30134594
Skift visning
Mængde:
1 g
100 g
250 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30134594 250 g
30133790 100 g
17968144 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30134594 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA481500250G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 26-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 56-41-7
Molekylær formel C3 H7 N O2
Molekylvægt (g/mol) 89.09
Synonym Alanine, L- (7CI,8CI), (2S)-2-Aminopropanoic acid, (S)-(+)-Alanine, (S)-2-Aminopropanoic acid, (S)-Alanine, 2-Aminopropionic acid, Alanine, L-(+)-Alanine, L-2-Aminopropanoic acid, L-2-Aminopropionic acid, L-α-Alanine, L-α-Aminopropionic acid, Lactamine, NSC 206315, Propanoic acid, 2-amino-, (S)-, α-Alanine, α-Aminopropionic acid
IUPAC navn (2S)-2-aminopropansyre
SMIL C[C@H](N)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale L-Alanine
Renhedsgrad noter HPLC
InChI formel InChI=1S/C3H7NO2/c1-2(4)3(5)6/h2H,4H2,1H3,(H,5,6)/t2-/m0/s1
Mængde 250 g
Formel vægt 89.0477
Procent renhed >95%