Få mere at vide
L-Alanin tert-butylester hydrochlorid, TRC
Artikelnummer. 30310248
Skift visning
Mængde:
5 g
Artikelnummer. Mængde
30310248 5 g
1 options
Artikelnummer. 30310248 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA4810155G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale L-Alanine tert-Butyl Ester Hydrochloride
CAS 13404-22-3
Molekylær formel C7H16ClNO2
Mængde 5 g
Synonym L-Alanine 1,1-Dimethylethyl Ester Hydrochloride, (S)-2-Aminopropionic Acid tert-Butyl Ester Hydrochloride, (S)-Alanine tert-Butyl Ester Hydrochloride, L-Alanine tert-Butyl Ester Hydrochloride, tert-Butyl (S)-2-Aminopropanoate Hydrochloride, tert-Butyl L-Alaninate Hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C7H15NO2.ClH/c1-5(8)6(9)10-7(2,3)4;/h5H,8H2,1-4H3;1H/t5-;/m0./s1
SMIL Cl.C[C@H](N)C(=O)OC(C)(C)C
IUPAC navn tert-butyl (2S)-2-aminopropanoat; hydrochlorid
Molekylvægt (g/mol) 181.66
Formel vægt 181.087