Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | L-Alanine tert-butyl ester hydrochloride |
| Farve | Hvid |
| Assay Procent Noter | 99% |
| Emballage | Glasflaske |
| IUPAC navn | tert-butyl (2S)-2-aminopropanoat;hydrochlorid |
| Mængde | 1 g |
| Formel vægt | 181.66 |
| Fysisk form | Krystallinsk pulver eller fast stof |
Sikkerhed og håndtering
- L-Alanine tert-butyl ester hydrochloride