Få mere at vide
L-alanin tert-butyl ester hydrochlorid, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15415648
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15415648 5 g 5g
15405648 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15415648 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H59359.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-12-2026
CAS: 13404-22-3 | Molekylformel: C7H16ClNO2 | Molekylvægt: 181,66 g/mol
Det bruges som et farmaceutisk mellemprodukt.
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
Applikationer
Det bruges som et farmaceutisk mellemprodukt.
Opløselighed
Opløselig i methanol.
Bemærk
Hygroskopisk. Hold dig væk fra varme og fugtighed. Inkompatibel med stærke oxiderende midler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 13404-22-3
Molekylær formel C7H16ClNO2
Molekylvægt (g/mol) 181.66
MDL nummer MFCD00035524
InChI nøgle WIQIWPPQGWGVHD-JEDNCBNOSA-N
Synonym h-ala-otbu.hcl, tert-butyl l-alaninate hydrochloride, l-alanine tert-butyl ester hydrochloride, s-tert-butyl 2-aminopropanoate hydrochloride, tert-butyl alaninate hydrochloride, h-ala-otbu inverted exclamation mark currencyhcl, tert-butyl 2s-2-aminopropanoate hydrochloride, l-alanine t-butyl ester hydrochloride, alanine, 1,1-dimethylethyl ester, hydrochloride, l-alanine, 1,1-dimethylethyl ester, hydrochloride
PubChem CID 11275390
SMIL Cl.C[C@H](N)C(=O)OC(C)(C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale L-Alanine tert-butyl ester hydrochloride
Smeltepunkt 168 °C til 175 °C
Beilstein 3562140
Opløselighedsinformation Opløselig i methanol.
IUPAC navn tert-butyl (2S)-2-aminopropanoat;hydrochlorid
Mængde 5 g
Formel vægt 181.66
Optisk rotation +1,4° (c=2 i ethanol)
Følsomhed Hygroskopisk
Procent renhed 98%