Få mere at vide
L-Alanine, Multi-Compendial, J.T. Baker™
Artikelnummer. 15598884 Shop alle J.T.Baker produkter
Skift visning
Mængde:
1 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
Artikelnummer. Mængde unitSize
15598884 1 kg 1kg
1 options
Artikelnummer. 15598884 Leverandør Avantor J.T.Baker Leverandørnr. 625306
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Specifications
Kemisk navn eller materiale L-Alanine
CAS 56-41-7
Molekylær formel C3H7NO2
Emballage Wide Mouth Amber Glass Bottle
MDL nummer MFCD00064410
Synonym l-alanine, alanine, l-alpha-alanine, s-alanine, s-2-aminopropanoic acid, l-2-aminopropionic acid, 2s-2-aminopropanoic acid, h-ala-oh, l-+-alanine, l-2-aminopropanoic acid
InChI nøgle QNAYBMKLOCPYGJ-REOHCLBHSA-N
SMIL C[C@H](N)C(O)=O
IUPAC navn (2S)-2-aminopropanoic acid
Molekylvægt (g/mol) 89.09
Mængde 1 kg
PubChem CID 5950
ChEBI CHEBI:16977
Formel vægt 89.09
Specifik vægtfylde 1L = 1.40kg
Grad Multi-Compendial