Få mere at vide
L-Alanine, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11432970 Shop alle MP Biomedical produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
11432970 500 g
11422970 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11432970 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 02100287.5
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-02-2027
Spiller en nøglerolle i glukose-alanin-cyklussen mellem muskelvæv og lever. L-Alanin er en ikke-essentiel MP Biomedicals aminosyre. I aminosyrenedbrydende væv, såsom muskler, samles aminogrupper som glutamat ved transamineringsreaktioner.
Aminogruppen glutamat overføres til pyruvat via alaninaminotransferase, hvor alanin og α-ketoglutarat dannes. Alaninen overføres til blodet og transporteres til leveren. Denne reaktion vendes i leveren, hvor pyruvat kan bruges i glukoneogenese til at danne glukose, som kan vende tilbage til andre væv gennem kredsløbssystemet. Øgede alaninniveauer korrelerer med højere blodtryk, energiindtag, kolesterolniveauer og kropsmasseindeks.
Alanin er blevet brugt som aminodonor i en undersøgelse af omdannelsen af ketomethiobutyrat til methionin i flere arter af Bacillus. L-Alanin har vist sig at øge spiringsraten af Bacillus subtilis-sporer.
Kemiske identifikatorer
CAS 56-41-7
Molekylær formel C3H7NO2
Molekylvægt (g/mol) 89.09
MDL nummer MFCD00064410
InChI nøgle QNAYBMKLOCPYGJ-REOHCLBHSA-N
Synonym l-alanine, alanine, l-alpha-alanine, s-alanine, s-2-aminopropanoic acid, l-2-aminopropionic acid, 2s-2-aminopropanoic acid, h-ala-oh, l-+-alanine, l-2-aminopropanoic acid
PubChem CID 5950
ChEBI CHEBI:16977
IUPAC navn (2S)-2-aminopropansyre
SMIL C[C@H](N)C(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale L-Alanine
Opløselighedsinformation Frit opløselig i vand; sparsomt opløseligt i alkohol; uopløseligt i æteren.
Mængde 500 g
Formel vægt 89.09
Procent renhed ≥99%
Fysisk form Krystallinsk pulver