missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

l-Alanine, Millipore™

Artikelnummer. 10336560
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
25 g
100 g
1 kg
Pakningsstørrelse:
100g
1kg
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10336560 100 g 100g
10295150 25 g 25g
10188200 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 10336560 Leverandør Millipore Leverandørnr. 1010070100
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv

missing translation for 'validMainframeMsg'

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

For biochemistry

for biochemistry

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 56-41-7

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale L-Alanine
Smeltepunkt 295°C to 297°C (decomposition)
MDL nummer MFCD00166369
Synonym L-Alanine, 2-Aminopropionic acid, Ala, L-Alanine
Tæthed 1.40 g/cm3 at 20°C
Molekylvægt (g/mol) 89.09
Mængde 100 g
Grad Research
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.