Få mere at vide
L-alanin methylesterhydrochlorid, TRC
Artikelnummer. 30323419
Skift visning
Mængde:
100 g
Artikelnummer. Mængde
30323419 100 g
1 options
Artikelnummer. 30323419 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA481000100G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale L-Alanine Methyl Ester Hydrochloride
CAS 2491-20-5
Molekylær formel C4H10ClNO2
Mængde 100 g
Synonym (S)-2-Aminopropionic Acid Methyl Ester Hydrochloride, (S)-Alanine Methyl Ester Hydrochloride, Alanine Methyl Ester Hydrochloride, L-Alanine Methyl Ester Hydrochloride Salt, Methyl (S)-2-Aminopropanoate Hydrochloride, Methyl L-Alaninate Hydrochloride, Methyl Alaninate Hydrochloride, NSC 29729
InChI formel InChI=1S/C4H9NO2.ClH/c1-3(5)4(6)7-2;/h3H,5H2,1-2H3;1H/t3-;/m0./s1
SMIL Cl.COC(=O)[C@H](C)N
IUPAC navn methyl(2S)-2-aminopropanoat; hydrochlorid
Molekylvægt (g/mol) 139.58
Formel vægt 139.04