Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals L-alanin methylester hydrochlorid, 99%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10490531 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10490531 25 g Glasflaske 25g
10100462 5 g Glasflaske 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10490531 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 308360250
 Begrænset vare
På lager
CAS: 2491-20-5 | C4H10ClNO2 | 139,58 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2491-20-5
Molekylær formel C4H10ClNO2
Molekylvægt (g/mol) 139.58
MDL nummer MFCD00063663
InChI nøgle IYUKFAFDFHZKPI-DOIAFFBONA-N
Synonym l-alanine methyl ester hydrochloride, h-ala-ome.hcl, s-methyl 2-aminopropanoate hydrochloride, methyl l-alaninate hydrochloride, h-ala-ome hcl, alanine methyl ester hydrochloride, methyl 2s-2-aminopropanoate hydrochloride, l-ala-ome hcl, d-alanyl ester hydrochloride, l-alanine methyl ester hcl
PubChem CID 2733257
IUPAC navn methyl-(2S)-2-aminopropanoat;hydrochlorid
SMIL Cl.COC(=O)[C@H](C)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale L-Alanine methyl ester hydrochloride
Navn note 99%
Smeltepunkt 109,0 °C til 111,0 °C
Farve Hvid
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 98,5% min. (Argentometri)
Emballage Glasflaske
Lineær formel C3CH(NH2)CO2CH3·HCl
Mængde 25 g
Specifik rotation +7.00
Formel vægt 139.58
Procent renhed 99%
Fysisk form Pulver