Få mere at vide
L-Alanin methylesterhydrochlorid, 99%
Artikelnummer. 11479472
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11479472 5 g 5g
11489472 25 g 25g
11499472 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11479472 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A10178.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 2491-20-5 | C4H10ClNO2 | 139,58 g/mol
L-alanin methylester hydrochlorid bruges til at foretage in vivo måling af glucose og alanin metabolisme i undersøgelser af patienter med diabetes.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Opløselighed
Bemærkninger
Hygroskopisk opbevaring under inert gas Opbevares adskilt fra stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2491-20-5
Molekylær formel C4H10ClNO2
Molekylvægt (g/mol) 139.58
MDL nummer MFCD00063663
InChI nøgle IYUKFAFDFHZKPI-DOIAFFBONA-N
Synonym l-alanine methyl ester hydrochloride, h-ala-ome.hcl, s-methyl 2-aminopropanoate hydrochloride, methyl l-alaninate hydrochloride, h-ala-ome hcl, alanine methyl ester hydrochloride, methyl 2s-2-aminopropanoate hydrochloride, l-ala-ome hcl, d-alanyl ester hydrochloride, l-alanine methyl ester hcl
PubChem CID 2733257
IUPAC navn methyl-(2S)-2-aminopropanoat;hydrochlorid
SMIL Cl.COC(=O)[C@H](C)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale L-Alanine methyl ester hydrochloride
Smeltepunkt 106°C to 110°C
Beilstein 3594033
Opløselighedsinformation Soluble in Water (100mg/ml).
Mængde 5 g
Formel vægt 139.58
Optisk rotation +6.5° (c=10 in methanol)
Følsomhed Hygroscopic
Procent renhed 99%