Få mere at vide
L-Alanine, MedChemExpress
Artikelnummer. 16431348
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 g
Artikelnummer. Mængde
16431348 5 g
1 options
Artikelnummer. 16431348 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HYN0229
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 25-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
MedChemExpress L-Alanine is a non-essential amino acid, involved in sugar and acid metabolism, increases immunity, and provides energy for muscle tissue, brain, and central nervous system.
L-Alanine is a non-essential amino acid, involved in sugar and acid metabolism, increases immunity, and provides energy for muscle tissue, brain, and central nervous system.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale L-Alanine
CAS 56-41-7
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C3H7NO2
Synonym L-2-Aminopropionic acid
Opløselighedsinformation H2O : 150 mg/mL (1683.69 mM; Need ultrasonic and warming) ∣DMSO : 1 mg/mL (11.22 mM; ultrasonic and warming and heat to 80°C)
SMIL N[C@@H](C)C(O)=O
Molekylvægt (g/mol) 89.09
Mængde 5 g
Formel vægt 89.09
Procent renhed 98.0%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Metabolism-protein/nucleotide metabolism