Få mere at vide
L-alanin ethylester hydrochlorid, TRC
Artikelnummer. 30313200
Skift visning
Mængde:
10 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30313200 10 g
30312092 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30313200 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA51058010G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 26-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale L-Alanine Ethyl Ester Hydrochloride
CAS 1115-59-9
Molekylær formel C5H12ClNO2
Mængde 10 g
Synonym (S)-2-Aminopropionic Acid Ethyl Ester Hydrochloride, (S)-Alanine Ethyl Ester Hydrochloride, Ethyl (S)-Alaninate Hydrochloride, Ethyl L-Alaninate Hydrochloride, L-Alanine Ethyl Ester Hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C5H11NO2.ClH/c1-3-8-5(7)4(2)6;/h4H,3,6H2,1-2H3;1H/t4-;/m0./s1
SMIL Cl.CCOC(=O)[C@H](C)N
IUPAC navn ethyl (2S)-2-aminopropanoat; hydrochlorid
Molekylvægt (g/mol) 153.61
Formel vægt 153.0557