Få mere at vide
L-alanin ethylesterhydrochlorid, 98+%
Artikelnummer. 11483624
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11483624 5 g 5g
11493624 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11483624 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A11271.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 17-08-2026
CAS: 1115-59-9 | C5H12ClNO2 | 153,61 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1115-59-9
Molekylær formel C5H12ClNO2
Molekylvægt (g/mol) 153.61
MDL nummer MFCD00063662
InChI nøgle JCXLZWMDXJFOOI-UHFFFAOYNA-N
Synonym l-alanine ethyl ester hydrochloride, h-ala-oet.hcl, s-ethyl 2-aminopropanoate hydrochloride, ethyl l-alaninate hydrochloride, h-ala-oet hcl, h-ala-oet hydrochloride, ethyl 2s-2-aminopropanoate hydrochloride, alanine ethyl ester hydrochloride, l-alanine ethyl ester hcl, alanine, ethyl ester, hydrochloride
PubChem CID 2724356
IUPAC navn ethyl-(2S)-2-aminopropanoat;hydrochlorid
SMIL [H+].[Cl-].CCOC(=O)C(C)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale L-Alanine ethyl ester hydrochloride
Smeltepunkt 74 °C til 78 °C
Beilstein 3594395
Mængde 5 g
Formel vægt 153.61
Optisk rotation +2,9° (c=2,5 i vand)
Følsomhed Hygroskopisk
Procent renhed ≥98%