Få mere at vide
L-Alanine-d7, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | L-Alanine-d7 |
| CAS | 74280-71-0 |
| Molekylær formel | C3 D7 N O2 |
| Mængde | 5 mg |
| Synonym | L-Alanine-N,N,1,2,3,3,3-d7 (ACI), L-Alanine-d7 (9CI), Alanine-d7 (6CI), (2S)-2-Aminopropanoic-d7 acid, L-Alanine-N,N,O,2,3,3,3-d7, L-Alanine-D7 |
| InChI formel | InChI=1S/C3H7NO2/c1-2(4)3(5)6/h2H,4H2,1H3,(H,5,6)/t2-/m0/s1/i1D3,2D/hD3 |
| SMIL | [2H]OC(=O)[C@@]([2H])(N([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H] |
| IUPAC navn | deuterio (2S)-2,3,3,3-tetradeuterio-2-(dideuterioamino)propanoate |
| Molekylvægt (g/mol) | 96.1363 |
| Formel vægt | 96.0916 |