Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals L-alanin, cellekulturreagens
Artikelnummer. 15463069
Skift visning
Mængde:
50 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
500g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15463069 50 g 50g
15473069 100 g 100g
15483069 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15463069 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. J60279.18
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    519.90 DKK
    432.65 DKK / 50g
    Spare 87.25 DKK
    16% Slukket
 Begrænset vare
På lager
CAS: 56-41-7 | C3H7NO2 | 89,09 g/mol
Det er en nøglespiller i Glucose-Alanine-cyklussen, som muliggør fjernelse af pyruvat og glutamat fra muskler til leveren. Glucose-Alanin-cyklussen hjælper med at spare ATP i muskler til muskelsammentrækning, mens energibyrden af glukoneogenese pålægges leveren.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Det er en nøglespiller i Glucose-Alanin-cyklussen, som muliggør fjernelse af pyruvat og glutamat fra muskler til leveren. Glucose-Alanin-cyklussen hjælper med at spare ATP i muskler til muskelsammentrækning, mens energibyrden af glukoneogenese pålægges leveren.
Opløselighed
Opløseligt i vand 166,5 g/L..
Bemærkninger
Opbevares køligt, tørt i en tæt lukket beholder. Opbevares væk fra oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 56-41-7
Molekylær formel C3H7NO2
Molekylvægt (g/mol) 89.09
MDL nummer MFCD00064410
InChI nøgle QNAYBMKLOCPYGJ-REOHCLBHSA-N
Synonym l-alanine, alanine, l-alpha-alanine, s-alanine, s-2-aminopropanoic acid, l-2-aminopropionic acid, 2s-2-aminopropanoic acid, h-ala-oh, l-+-alanine, l-2-aminopropanoic acid
PubChem CID 5950
ChEBI CHEBI:16977
IUPAC navn (2S)-2-aminopropansyre
SMIL C[C@H](N)C(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale L-Alanine
Smeltepunkt ∽295 °C (dekomponering)
Farve Hvid
Beilstein 1720248
Merck Index 14,204
Opløselighedsinformation Opløselig i vand 166,5 g/L.
Mængde 50 g
Formel vægt 89.09
Optisk rotation +14° (c=5 i 5 N HCl)
Grad Cellekulturreagens
Fysisk form Pulver