Få mere at vide
L-Alanine benzyl ester p-toluenesulfonate, 98%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11332976
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11332976 1 g 1g
11342976 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11332976 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L10743.03
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 42854-62-6
Molekylær formel C17H21NO5S
Molekylvægt (g/mol) 351.42
MDL nummer MFCD00066143,MFCD00066142
InChI nøgle NWOPHJSSBMABBD-UHFFFAOYNA-N
Synonym l-alanine benzyl ester 4-toluenesulfonate, l-alanine benzyl ester p-toluenesulfonate, ala-obzl tosoh, l-alanine benzyl ester p-toluenesulfonate salt, l-alanine benzyl ester tosylate, h-ala-obzl.tosoh, s-benzyl 2-aminopropanoate 4-methylbenzenesulfonate, benzyl 2s-2-aminopropanoate 4-toluenesulfonate, l-ala-obel.tsoh, benzyl 2s-2-aminopropanoate; para-toluene sulfonate
PubChem CID 2802424
IUPAC navn benzyl (2S)-2-aminopropanoate;4-methylbenzenesulfonic acid
SMIL CC1=CC=C(C=C1)S(O)(=O)=O.CC(N)C(=O)OCC1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale L-Alanine benzyl ester p-toluenesulfonate
Smeltepunkt 114°C to 116°C
Beilstein 3586474
Mængde 1 g
Formel vægt 351.42
Optisk rotation −5.3° (c=3 in Methanol)
Procent renhed 98%