Få mere at vide
L-alanin benzylesterhydrochlorid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | L-Alanine Benzyl Ester Hydrochloride |
| CAS | 5557-83-5 |
| Molekylær formel | C10H14ClNO2 |
| Mængde | 5 g |
| Synonym | L-Alanine Phenylmethyl Ester Hydrochloride, (S)-Benzyl 2-aminopropanoate Hydrochloride, Benzyl L-Alaninate Hydrochloride, NSC 523831 |
| InChI formel | InChI=1S/C10H13NO2.ClH/c1-8(11)10(12)13-7-9-5-3-2-4-6-9;/h2-6,8H,7,11H2,1H3;1H/t8-;/m0./s1 |
| SMIL | Cl.C[C@H](N)C(=O)OCc1ccccc1 |
| IUPAC navn | benzyl (2S)-2-aminopropanoat; hydrochlorid |
| Molekylvægt (g/mol) | 215.68 |
| Formel vægt | 215.0713 |