Få mere at vide
L-Alanine benzyl ester hydrochloride, 98%
Artikelnummer. 15432609
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15432609 5 g 5g
15442609 25 g 25g
15452609 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15432609 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H65699.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 5557-83-5 | C10H14ClNO2 | 215.677 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 5557-83-5
Molekylær formel C10H14ClNO2
Molekylvægt (g/mol) 215.677
MDL nummer MFCD00054340
InChI nøgle RLMHWGDKMJIEHH-QRPNPIFTSA-N
Synonym h-ala-obzl.hcl, l-alanine benzyl ester hydrochloride, h-ala-obzl hcl, s-benzyl 2-aminopropanoate hydrochloride, l-alanine benzyl ester hcl, benzyl l-alaninate hydrochloride, benzyl 2s-2-aminopropanoate hydrochloride, h-ala-obzlhcl, ala-obzl hcl, nh2-ala-obn hcl
PubChem CID 12210893
IUPAC navn benzyl(2S)-2-aminopropanoat;hydrochlorid
SMIL CC(C(=O)OCC1=CC=CC=C1)N.Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale L-Alanine benzyl ester hydrochloride
Farve Hvid
Mængde 5 g
Formel vægt 215.68
Procent renhed 98%
Fysisk form Pulver